Key Documents
51800C
Sigma-Aldrich
Meio de Claycomb
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HL-1 Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
descrição
For research or for further manufacturing use.
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O meio de Claycomb, cujo nome vem do Dr. William Claycomb, que estabeleceu a linhagem celular HL-1, foi desenvolvido especificamente para o crescimento de cardiomiócitos murinos. HL-1 é a primeira linhagem celular estabelecida que consegue manter o fenótipo de cardiomiócitos diferenciados e atividade contrátil in vitro. A linhagem celular HL-1 pode ser usada para estudar a hipertrofia de células cardíacas após infarto do miocárdio, testar medicamentos e tratamento novos para o coração, produzir altos níveis de proteínas cardíacas e estudar genes específicos de cardiomiócitos maduros. O meio de Claycomb, quando suplementado com norepinefrina 100 μM, soro bovino fetal (FBS) 10% e L-glutamina 4 mM, mantém a linhagem celular HL-1 e o comportamento de cardiomiócitos maduros. Durante a observação de células HL-1 por microscopia óptica, é possível observar a contração de células individuais e de grupos de células, o que se torna mais frequente à medida que os cardiomiócitos atingem a confluência.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Malou van den Boogaard et al.
Cell reports, 28(10), 2704-2714 (2019-09-05)
The human ether-a-go-go-related gene KCNH2 encodes the voltage-gated potassium channel underlying IKr, a current critical for the repolarization phase of the cardiac action potential. Mutations in KCNH2 that cause a reduction of the repolarizing current can result in cardiac arrhythmias
L A Sikkink et al.
Cell death & disease, 1, e98-e98 (2010-01-01)
Light-chain amyloidosis (AL) is a devastating protein-misfolding disease characterized by abnormal proliferation of plasma cells in the bone marrow that secrete monoclonal immunoglobulin light chains that misfold and form amyloid fibrils, thus causing organ failure and death. Numerous reports on
Amanah Abraham et al.
The Journal of biological chemistry, 293(52), 19974-19981 (2018-11-23)
Human babesiosis is an emerging tick-borne disease caused by apicomplexan parasites of the genus Babesia Clinical cases caused by Babesia duncani have been associated with high parasite burden, severe pathology, and death. In both mice and hamsters, the parasite causes
Hongwei Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 471(1), 240-246 (2016-01-26)
Mounting studies have illustrated an important role of HOTAIR in cancer progress, but few studies have reported its function in cardiac disease, including cardiac-associated sepsis. This study aimed to investigate the function of HOTAIR in sepsis, involving its association with
Ivana Poparic et al.
PloS one, 6(10), e26524-e26524 (2011-11-05)
Four-and-a-half LIM domain protein 1 isoform A (FHL1A) is predominantly expressed in skeletal and cardiac muscle. Mutations in the FHL1 gene are causative for several types of hereditary myopathies including X-linked myopathy with postural muscle atrophy (XMPMA). We here studied