E-140
Echinacea Isobutyl Amide Mix solution
200 μg/mL in acetonitrile ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Dodeca-2E,4E-dienoic acid, 200 μg/mL
Dodeca-2E,4E,8Z,10E/Z-tetraeno, 200 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
200 μg/mL in acetonitrile ((each analyte))
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)