fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
346.37
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H](C3=C)O)C(=C)C[C@@H]([C@H]2C(=C)C1=O)OC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C19H22O6/c1-8-5-14(24-18(22)9(2)7-20)16-11(4)19(23)25-17(16)15-10(3)13(21)6-12(8)15/h12-17,20-21H,1-7H2/t12-,13-,14-,15-,16+,17+/m0/s1
chave InChI
KHSCYOFDKADJDJ-NQLMQOPMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)