M5250
Melatonina
powder, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
N-acetil-5-metoxitriptamina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
116.5-118 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
chave InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544) , NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Aplicação
- Para determinar se a administração no longo prazo de melatonina é capaz de induzir mudanças reprodutivas, e como a melatonina exerce sua ação protetora relacionada à oxidação de lipídios e atividades antioxidantes no ovário de ratos durante a ovulação.
- Para determinar o efeito da melatonina sobre o estresse do retículo endoplasmático e a expressão de sirtuína 1 em células neuronais de ratos recém-nascidos após hipóxia-isquemia.
- Para estudar o efeito da melatonina sobre a disfunção intestinal induzida por estresse crônico em camundongos estressados.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2