107751
5-Hydroxy-L-tryptophan
98% (calc. on dried substance)
Sinônimo(s):
(S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxytryptophan, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (calc. on dried substance)
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.4850 (lit.)
pf
270 °C (dec.) (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?