T8566
L-Tyrosine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Tyrosine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
linha de produto
BioXtra
Ensaio
99.0-101.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 25 mg/mL
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
(phenol)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Embalagem
Outras notas
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1