Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
T3824
Sigma-Aldrich
Tirosinase
lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Sinônimo(s):
Catecol oxidase, Monofenol monooxigenase, Monofenol, di-hidroxifenilalanina:oxigênio oxidorredutase, Polifenol oxidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
fungus (mushroom)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥1000 unit/mg solid
peso molecular
119.5 kDa by electrophoresis
128 kDa by sedimentation velocity diffusion
133 kDa by LS
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A tirosinase é uma oxidase que contém cobre e tem atividade para catecois e cresol. A tirosinase participa da conversão de tirosina em di-hidroxifenilalanina (DOPA), e a polimerização de DOPA leva à formação de melanina. A tirosinase participa de reações de escurecimento. Consta que a enzima tem dois sítios de ligação para substratos aromáticos e um sítio de ligação diferente para oxigênio-cobre.
Ponto isoelétrico (pI): 4,7-5
O pH ótimo é 6-7
Peso molecular: 128 kDa por difusão da velocidade de sedimentação; 133 kDa por medições de espalhamento da luz e 119,5 kDa por eletroforese.
A tirosinase é uma oxidase que contém cobre, que tem atividade para catecóis e cresol. Ela é responsável por reações de escurecimento. Segundo relatos, a enzima tem dois sítios de ligação para substratos aromáticos e um sítio de ligação diferente para oxigênio-cobre. O cobre provavelmente é Cu(I), com inativação envolvendo oxidação ao íon Cu(II).
Aplicação
A atividade da tirosinase foi avaliada por um estudo que desenvolveu um agente terapêutico alternativo para tratar a hiperpigmentação. A tirosinase também foi usada em um estudo para investigar o fenótipo de albinismo oculocutâneo na população do Paquistão.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Converte tirosina em L-DOPA ou tiramina em dopamina
propriedades físicas
Ponto isoelétrico (pI): 4,7-5
O pH ideal é 6-7
Peso molecular: 128 kDa por difusão da velocidade de sedimentação, 133 kDa por medições de espalhamento da luz e 119,5 kDa por eletroforese.
Definição da unidade
Uma unidade = ΔA280 de 0,001 por min em pH 6,5 a 25 °C em 3 ml de mistura de reação com L-tirosina.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shilpi Goenka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-13)
Previous studies have reported that estrogen hormone promotes melanogenesis while progesterone inhibits it. A selective estrogen receptor modulator (SERM), tamoxifen, has been shown to promote melanogenesis; however, to date, there have been no reports on the effects of a selective
Malte Rolff et al.
Chemical Society reviews, 40(7), 4077-4098 (2011-03-19)
The critical review describes the known dicopper systems mediating the aromatic hydroxylation of monophenolic substrates. Such systems are of interest as structural and functional models of the type 3 copper enzyme tyrosinase, which catalyzes the ortho-hydroxylation of tyrosine to DOPA
Thomas J Jaworek et al.
Orphanet journal of rare diseases, 7, 44-44 (2012-06-28)
Oculocutaneous albinism (OCA) is caused by a group of genetically heterogeneous inherited defects that result in the loss of pigmentation in the eyes, skin and hair. Mutations in the TYR, OCA2, TYRP1 and SLC45A2 genes have been shown to cause
Tyrosinase inhibitory effects and inhibition mechanisms of nobiletin and hesperidin from citrus peel crude extracts.
Zhang, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 22, 83-90 (2019)
Neda Rafat et al.
Biosensors, 11(11) (2021-11-26)
A novel, integrated experimental and modeling framework was applied to an inhibition-based bi-enzyme (IBE) electrochemical biosensor to detect acetylcholinesterase (AChE) inhibitors that may trigger neurological diseases. The biosensor was fabricated by co-immobilizing AChE and tyrosinase (Tyr) on the gold working