C6852
L-cisteína
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-cisteína, from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
98.5-101.0% dry basis
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D 6.1 to 7.8°, c = 8 in 1 M HCl
[α]25/D 5.7 to 6.8°, c = 8 in HCl (6 N)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
solubilidade
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
(sulfhydryl)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
chave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Outras notas
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
fragments by third generation intracellular
antibody capture
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.