C7477
L-Cysteine hydrochloride
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinônimo(s):
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
grau
anhydrous
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0%
forma
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
pf
174.1-174.7 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
chave InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1