57579
L-Cystine hydrochloride solution
10 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
concentração
10 mM amino acid in 0.1 M HCl
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
chave InChI
IOCJWNPYGRVHLN-MMALYQPHSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?