Documentos Principais
NIST143D
L-cistina
NIST® SRM® 143d
Sinônimo(s):
Ácido (R,R)-3,3′-ditiobis(2-aminopropiônico)
About This Item
Fórmula linear:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Beilstein:
1728094
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
>240 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validating microchemical procedures for the determination of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur in organic matter. SRM 143d is pure crystalline cystine supplied in a 2 g unit size. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 143D_cert
SRM 143D_SDS
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Oxygen (O), Sulfur (S), Cystine (C6H12N2O4S2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Cystine suitable for biopharmaceutical production FCC
SAFC
1.02836
L-Cystine
Acetanilide NIST® SRM®141E
NIST141E
Acetanilide
L-cisteína ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W326305
L-cisteína
L-cisteína 97%
Sigma-Aldrich
168149
L-cisteína