C6727
L-Cystine dihydrochloride
≥98.0% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinônimo(s):
Cystine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Cystine dihydrochloride, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0% dry basis
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
pf
≥211.36 °C
solubilidade
2 M HCl: 50 mg/mL
traços de cátion
As: ≤2 ppm
Fe: ≤30 ppm
NH4+: ≤0.03%
heavy metals: ≤10 ppm
grupo funcional
carboxylic acid
thiol
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
chave InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement to study homopropargylglycine update in metabolomics
- as a supplement in protein synthesis for cell biology and stem cell research
- to study the effect of lipid peroxidation and ferroptosis by regulation of cysteine and GSH levels in biochemical research
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High-quality compound suitable for multiple research applications
- Suitable for mammalian cell culture
- Prepared from non-animal source
- Tested for Endotoxins
Atenção
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?