Documentos Principais
1.02413
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
Sinônimo(s):
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
261.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106213
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
chave InChI
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Descrição geral
for cell culture media (not for dietary use)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1