Documentos Principais
2470
Millipore
L-Cystine
Sinônimo(s):
L-Cystine, (Cys)₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥98% (Macro-Kjeldahl method)
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
crystals
atividade óptica
[α]20/D -218 to -224°, c = 2 in 1 M HCl
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
As: ≤1 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
S(SC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Descrição geral
Non-essential amino acid for human development. Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Solubility may be enhanced by lowering the pH to <2.0 or raising the pH to >8.0.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1