285463
D-Cystine
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S,S)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Cystine, 98%
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
265 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
LEVWYRKDKASIDU-QWWZWVQMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?