H0501
DL-Homocystine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
meso-4,4′-Dithio-bis(2-aminobutanoic acid)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Homocystine,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
>300 °C
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+
chave InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-OLQVQODUSA-N
Informações sobre genes
human ... BHMT(635)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?