M54058
Methylmalonic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Methylpropanedioic acid
Ensaio
99%
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Esterification reactions by various catalysts.
- Synthesis of pyrimidinium betaines with formamidine.
- Synthesis of malonic acid half thioester (MAHT).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.