H4628
DL-Homocysteine
≥95% (titration)
Sinônimo(s):
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Homocysteine, ≥95% (titration)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (titration)
Formulário
powder
pf
232-233 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
chave InChI
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.