H2625
Hemoglobin from bovine blood
suitable for protease substrate, substrate powder
Sinônimo(s):
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine blood
Nível de qualidade
forma
substrate powder
peso molecular
Mr ~64500
técnica(s)
activity assay: suitable
solubilidade
H2O: soluble 20 mg/mL
adequação
suitable for protease substrate
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Protocolos
Our General Protease Assay Procedures and Substrates overview.
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.