H3760
Hemoglobin from bovine blood
dried erythrocytes
Sinônimo(s):
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
peso molecular
Mr ~64500
Informações sobre genes
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3