H0267
Hemoglobin A0, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Hemoglobin A0 Ferrous Stabilized, Hemoglobin-A0
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
solubilidade
H2O: soluble 20 mg/mL
adequação
suitable for electrophoresis and chromatography standard
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HBB(3043)
Descrição geral
Aplicação
- as the non-fluorescent absorber in the preparation of tissue-mimicking phantoms
- to see how coronary intraplaque hemorrhage evokes a novel atheroprotective macrophage phenotype
- to study the interference of hemoglobin (Hb) A0, HbA2, and HbS in the assay of HbF
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)