H2500
Hemoglobin from bovine blood
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine blood
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
peso molecular
Mr ~64500
técnica(s)
MALDI-TOF: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Descrição geral
Aplicação
- standard curve generation for the quantification intraparenchymal hemorrhage and parenchymal hemorrhage in spinal cord homogenate using Drabkin′s assay, Quadrupole-Ion Mobility-Time-of-Flight mass spectrometery
- the generation of molecularly imprinted polymers (MIPs) to mimic high molecular-weight polyethylene glycol (PEG) in crystallization studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3