08449
Hemoglobin from bovine blood
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
FO Growth Supplement, Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mr ~64500
perda
<10% loss on drying
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Neisseria spp.
Informações sobre genes
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Hemoglobin human
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.