Documentos Principais
BCR522
Bovine blood lysate (haemiglobincyanide)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR522
Outras notas
Sales restrictions may apply
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3