Key Documents
ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
HbA1c Kit of calibrants
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−70°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMAD500
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Albumina for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0900000
Albumina
Intralipid 20%, emulsion
Sigma-Aldrich
I141
Intralipid