PC130
Anti-Rad51 (Ab-1) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Rad51, Rabbit Anti-Rad51, Rad51 Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD51(5888)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:2500)
Immunoprecipitation (40 l/500g total protein from lysate)
Immunocytochemistry (1:500)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
A431 cells, HeLa cells
Outras notas
Boulikas, T., et al. 1997. Anticancer Res.17, 843.
Gupta, R.C., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 463.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6927.
Sharan, S.K., et al. 1997. Nature386, 304.
Li, M.J., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 10222.
Shen, Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 148.
Sturzbecher, H.W., et al. 1996. EMBO J. 15, 1992.
Tashiro, S., et al. 1996. Oncogene12, 2165.
Ashley, T., et al. 1995. Chromosoma104, 19.
Haaf, T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 2298.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3