ABE257
Anti-RAD51 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DNA repair protein RAD51 homolog 1
Short name=HsRAD51
Short name=hRAD51
Alternative name(s):
RAD51 homolog A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD51(5888)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 40 µLof Anti-RAD51 immunoprecipitated RAD51 from HeLa RIPA lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:2,500 dilution of this antibody detected RAD51 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1