Documentos Principais
SAB2102229
Sigma-Aldrich
Anti-SLCO3A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ40478, Anti-OATP-D, Anti-OATP3A1, Anti-SLC21A11, Anti-Solute carrier organic anion transporter family, member 3A1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
76 kDa
reatividade de espécies
rabbit, mouse, dog, human, bovine, rat, horse, guinea pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLCO3A1(28232)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLCO3A1
Ações bioquímicas/fisiológicas
SLCO3A1 mediates the Na+-independent transport of organic anions such as estrone-3-sulfate. It mediates transport of prostaglandins (PG) E1 and E2, thyroxine (T4), deltorphin II, BQ-123 and vasopressin, but not DPDPE (a derivative of enkephalin lacking an N-terminal tyrosine residue), estrone-3-sulfate, taurocholate, digoxin nor DHEAS.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MEIAVVAGFAAFLGKYLEQQFNLTTSSANQLLGMTAIPCACLGIFLGGLL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Drug Transport