SAB1406364
Anti-RAD51 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BRCC5, HRAD51, HsRad51, HsT16930, RAD51A, RECA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD51(5888)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAMQMQLEANADTSVEEESFGPQPISRLEQCGINANDVKKLEEAGFHTVEAVAYAPKKELINIKGISEAKADKILAEAAKLVPMGFTTATEFHQRRSEIIQITTGSKELDKLLQGGIETGSITEMFGEFRTGKTQICHTLAVTCQLPIDRGGGEGKAMYIDTEGTFRPERLLAVAERYGLSGSDVLDNVAYARAFNTDHQTQLLYQASAMMVESRYALLIVDSATALYRTDYSGRGELSARQMHLARFLRMLLRLADEFGVAVVITNQVVAQVDGAAMFAADPKKPIGGNIIAHASTTRLYLRKGRGETRICKIYDSPCLPEAEAMFAINADGVGDAKD
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Anti-RAD51 antibody produced in mouse has been used in Western blot analysis and Immunohistochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
RAD51 specifically repairs double stranded breaks in the DNA. Upregulation of RAD51 is observed in a number of tumors and indicates poor prognosis. Rad51 induces G0/G1 to S phase transition in cell cycle. Therefore, inhibition of RAD51 reduces the progression of cancer in cases such as cervical cancer.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)