07-627
Anti-Histone H2A.X Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2AC21(317772)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Histone H2A.X in H2A and H2A.X recombinant protein.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1