V4262
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 antibody produced in mouse
clone FLT-11, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Flt1 Receptor, Anti-VEGF R-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FLT-11, monoclonal
peso molecular
antigen 160-200 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500 using VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera human recombinant
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLT1(2321)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)