V4762
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 antibody produced in mouse
clone FLT-19, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-Flt1 Receptor, Anti-VEGF R-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FLT-19, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using human placenta
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLT1(2321)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence labelling
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?