MAB1664
Anti-VEGF Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
FLT-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLT1(2321)
Especificidade
1998; Sait et al., 1995; deVries et al., 1992).
SPECIES REACTIVITIES:
Antibody crossreacts with mouse Flt-1. No significant sequence homology is seen with human VEGF-R2/KDR or other related kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Flow cytometry: Dilute the antibody to 25 μg/mL and use 10-20 μL antibody for 1-2 x 10E5 cells in a total volume of 200-250 μL. Visualize with appropriate secondary antibodies.
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2