Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
P4170
Sigma-Aldrich
Iodeto de propídio
≥94.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Di-iodeto de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamônio)propil]-6-fenilfenantridínio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34I2N4
Número CAS:
Peso molecular:
668.39
Beilstein:
3843838
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
220-225 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O iodeto de propídio (PI) é um corante fluorescente quepode ser utilizado para a coloração de ácidos nucleicos. Ele é impermeável em células viáveisou intactas. Pode penetrar facilmente em células mortas, moribundas ou com comprometimento damembrana. O PI tem a capacidade de se ligar facilmente ao DNA.
Aplicação
O iodeto de propídiotem sido utilizado: para detectar o ciclo celular por citometria de fluxo e análise de γH2AXe pH3,ensaio de apoptose em células estreladas hepáticas (HSCs), na coloraçãode solução/tampão para corar células para análise do ciclo celular
Características e benefícios
Este composto é um produto em destaque na pesquisa sobre apoptose. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para apoptose. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Wei Liang et al.
Molecular immunology, 112, 312-321 (2019-06-24)
Precise glycosylation plays a crucial and distinctive role in thymic T cell development. The core fucosylation is dramatically up-regulated at the transition from CD4-CD8- (DN) to CD4+CD8+ (DP) in the thymic development. Ablation of core fucosylation in T cells did
Chi-Hyun Ahn et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-19)
Norcantharidin (NCTD), a demethylated analog of cantharidin isolated from blister beetles, has been used as a promising anticancer agent; however, the underlying function of NCTD against human oral squamous cell carcinoma (OSCC) has not been fully understood. Here, this study
Yaser Atlasi et al.
Scientific reports, 9(1), 11928-11928 (2019-08-17)
Human embryonal carcinoma (EC) cells comprise the pluripotent stem cells of malignant non-seminomatous germ cell tumors (GCTs) and represent the malignant counterpart of embryonic stem cells (ESCs). WNT/β-catenin signaling has been implicated in regulating adult and embryonic stem cells although
Marcella Giovanni et al.
Journal of hazardous materials, 297, 146-152 (2015-05-10)
To cellular systems, nanoparticles are considered as foreign particles. Upon particles and cells contact, innate immune system responds by activating the inflammatory pathway. However, excessive inflammation had been linked to various diseases ranging from allergic responses to cancer. Common nanoparticles
Ramya Kumareswaran et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 116(3), 388-391 (2015-04-07)
Solid tumors contain regions of chronic and cyclic hypoxia. Chronic hypoxia can downregulate RAD51 and sensitize cells to PARP inhibition. Herein, we show that RAD51 expression, cell survival and toxicity to PARP inhibition is not affected under cyclic hypoxic conditions.
Artigos
The Comet Assay, also called single cell gel electrophoresis (SCGE), is a sensitive and rapid technique for quantifying and analyzing DNA damage in individual cells.
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.