Documentos Principais
537060
Sigma-Aldrich
Propidium Iodide Solution
A convenient form of propidium iodide useful for flow cytometry studies.
Sinônimo(s):
Propidium Iodide Solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34I2N4
Número CAS:
Peso molecular:
668.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
entrada
sample type intact cells
fluorescência
λex 536 nm
λem 617 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Membrane impermeant DNA intercalator. Useful for staining apoptotic cells and nuclei by flow cytometry. Useful in differentiating between apoptotic and necrotic cell death. Can be used together with common green fluorescent probes, e.g. fluorescein isothiocyanate. Excitation max.: ~536 nm; Emission max.: ~617 nm.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Membrane impermeable DNA intercalator
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
50 µg/ml in PBS, pH 7.4.
Reconstituição
Following initial use, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59.
Cropmton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1