A6014
Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt
For nucleic acid staining in cells or gels
Sinônimo(s):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Basic Orange 14
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
composição
Dye content, ~80%
técnica(s)
nucleic acid detection: suitable
solubilidade
ethanol: 2 mg/mL
4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME))
water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.)
adequação
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- detection of nucleic acids separated by gel electrophoresis
- fluorescence and epifluorescence microscopy
- analysis of mitochondria and lysosomes by flow cytometry
- DNA staining in apoptosis studies
Características e benefícios
- 120 microM of acridine orange detects 25-50 ng of purified DNA per band in gels
- differential staining of single- and double-stranded polynucleotides
Princípio
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?