318337
Acridine Orange hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
orange
pf
284-287 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1%, clear, orange to red
λmax
492 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥14,000 at 227-233 nm in water at 0.005 g/L
≥35000 at 265-271 nm in water at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH.H2O/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;/h5-11H,1-4H3;1H;1H2
chave InChI
JUAAUEXLEKAEQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to stain intracellular acidic vesicles.
- to measure lysosomal membrane permeability (LMP).
- or autophagy detection.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?