235474
Acridine Orange base
Dye content 75 %
Sinônimo(s):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine, Solvent Orange 15
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 75%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
165 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 1 mg/mL, clear
λmax
488 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥14000 at 227-233 nm
≥20000 at 289-295 nm
≥35000 at 486-492 nm
≥40000 at 266-272 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
chave InChI
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?