P9769
Éter monododecílico de decaetilenoglicol
nonionic surfactant
Sinônimo(s):
C12E10, Lauril éter de polioxietileno (10)
Formulário
semisolid (with melting point ~24 °C.)
peso molecular
626.86 g/mol
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
chave InChI
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)