235989
Brij® L4
average Mn ~362
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~362
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a surfactant for the synthesis of copper(I) oxide (Cu2O) spherical nanoparticles using a microemulsion technique
- as a non-ionic surfactant for preparing reverse micelles to synthesize Pt3Co alloy nanoparticles
- as a surfactant to enhance the efficiency of interfacial coupling of hydrophobic materials and to make hydrogel
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?