STS0212
ECO BRIJ® L4
average Mn ~362
Sinônimo(s):
Brij® L4, Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
forma
semisolid (may be liquid)
peso molecular
average Mn ~362
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pf
48 °C
número de acidez
≤2.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
144‑165 mg KOH/g
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9.7
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
propriedades físicas
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente