P5884
Brij® 58
average Mn ~1124
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (20) cetyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
micellar avg mol wt 79,000
average Mn ~1124
número de agregação
70
técnica(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
pf
~38 °C
temperatura de transição
cloud point >100 °C
HLB
16
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
chave InChI
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?