436240
BRIJ® O20
average Mn ~1,150
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (20) oleyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
peso molecular
average Mn ~1,150
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
pf
25-30 °C (lit.)
HLB
15
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
chave InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a detergent in medium A to prepare single detergent micelle aggregates
- along with phosphate buffer saline (PBS) solution as the receptor solution for terbinafine (TBF) for in vitro permeation studies of TBF-free base in porcine skin
- as a detergent to isolate detergent-resistant membranes from the mouse brain and to determine the distribution of major mammalian brain gangliosides, GM1, GD1a, GD1b and GT1b
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?