466387
Brij® S 100
average Mn ~4,670
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (100) stearyl ether
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~4,670
pf
51-54 °C (lit.)
índice de hidroxila
13‑25 mg KOH/g
solubilidade
propylene glycol and xylene: insoluble
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18
cadeia de caracteres SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
chave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a non-ionic surfactant to study its interactions with luminol electrochemiluminescence for bioanalysis
- as a carrier material to study the formulation of nimodipine, fenofibrate, and o-vanillin using the particles from gas-saturated solution (PGSS) process
- as a hydrophilic surfactant in the casting solution to prepare an asymmetric flat sheet nanofiltration membranes and to study its effects on the hydrophilic property of the poly(ethersulfone) (PES) nanofiltration membranes
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?