Documentos Principais
P2443
Sigma-Aldrich
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Non-ionic copolymer surfactant
About This Item
Fórmula linear:
(C3H6O·C2H4O)x
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
descrição
Non-ionic
contains 100ppm BHT
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
peso molecular
~12600 g/mol
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
HLB
18 - 23
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Pluronic® F-127, também conhecido como poloxâmero 407, é um copolímero não tóxico e não iônico. Ele contém óxido de polietileno e óxido de polipropileno dispostos em uma estrutura tribloco para formar o PEO-PPO-PEO simétrico. As propriedades surfactantes desse polímero, derivadas de sua natureza anfifílica, permitem que ele interaja com superfícies hidrofóbicas e membranas biológicas.
Aplicação
O Pluronic® F-127 tem sido usado:
  • como um sistema de fornecimento de um peptídeo para o local da ferida para estudar o efeito do peptídeo na cicatrização da ferida em camundongos.
  • como revestimento de superfície para selos PDMS (polidimetilsiloxano) para torná-los repelentes a hidrogel.
  • na preparação da solução estoque do indicador de cálcio para medir atividades neurais.
  • como um componente da solução salina tamponada com fosfato (PBS), para reduzir a adesão inespecífica de células e proteínas a um dispositivo microfluídico baseado em PDMS.
  • Esse surfactante de copolímero não iônico é adequado para uso em aplicações de cultura de células de insetos como agente antiespumante.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O Pluronic® F-127 é um gel termorreversível com aplicação em diferentes setores devido às suas propriedades de alta termossensibilidade, biodegradabilidade e biocompatibilidade. Essas propriedades tornam esse polímero adequado para uso como um transportador de medicamentos versátil. O Pluronic® F-127 melhora a eficiência terapêutica dos medicamentos aumentando sua biodisponibilidade e termoestabilidade. Além disso, pode promover a fixação celular e a formação de colágeno, o que facilita a angiogênese e a regeneração tecidual. Devido à sua eficácia, o Pluronic F-127 tem sido utilizado no encapsulamento de células-tronco mesenquimais (MSCS) para auxiliar na regeneração de tecidos com baixos níveis de vascularidade, como tecidos epiteliais, tecidos adiposos, cartilagem, tendões e tecidos ósseos.
Informações legais
Pluronic is a registered trademark of BASF
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Philippe Marmottant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(41), 17271-17275 (2009-10-07)
Cell aggregates are a tool for in vitro studies of morphogenesis, cancer invasion, and tissue engineering. They respond to mechanical forces as a complex rather than simple liquid. To change an aggregate's shape, cells have to overcome energy barriers. If
Federico Ceriani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(46), E7194-E7201 (2016-11-04)
Spatially and temporally coordinated variations of the cytosolic free calcium concentration ([Ca2+]c) play a crucial role in a variety of tissues. In the developing sensory epithelium of the mammalian cochlea, elevation of extracellular adenosine trisphosphate concentration ([ATP]e) triggers [Ca2+]c oscillations
Annemarie Lüdecke et al.
Nature communications, 9(1), 2214-2214 (2018-06-09)
Form and function of the mitotic spindle depend on motor proteins that crosslink microtubules and move them relative to each other. Among these are kinesin-14s, such as Ncd, which interact with one microtubule via their non-processive motor domains and with
Allen Yi-Lun Tsai et al.
Molecular plant, 12(1), 99-112 (2018-12-07)
Seed exudates influence the behavior of soil organisms, but how this occurs remains unclear, particularly for multicellular animals. Here we show that compounds associated with Arabidopsis seed-coat mucilage regulate the behavior of soil-borne animals, specifically root-knot nematodes (RKNs). Infective RKN
Yukun Sun et al.
EBioMedicine, 46, 133-149 (2019-08-04)
The evaluation for surgical resectability of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) patients is not only imaging-based but highly subjective. An objective method is urgently needed. We report on the clinical value of a phenotypic circulating tumor cell (CTC)-based blood test for
Artigos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Conteúdo relacionado
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.