435473
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~2,000
Sinônimo(s):
Pluronic® 10R5, PPG-PEG-PPG
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~2,000
composição
PEG, 50 wt. %
índice de refração
n20/D 1.461
tensão superficial
51 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
480 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
pour point 15 °C
cloud point 69 °C (1 wt% aqueous solution, 1 wt. % aqueous solution)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C
HLB
12.0 - 18.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous Materials Synthesis