Documentos Principais
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mr 600
Sinônimo(s):
Jeffamine® ED-600, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome do produto
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 500
descrição
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
Nível de qualidade
peso molecular
Mr ~600
pH
11.7(lit.)
viscosidade
72 cSt(20 °C)(lit.)
pf
-10 °C (lit.)
densidade
1.035 g/mL (lit.)
Descrição geral
Flash point 160°C (Lit.)
Aplicação
Modification of polyamides for enhanced hydrophilicity.
Preparation of biocompatible articles and coatings.
Preparation of hydrogels with isocyanates.
Features and Benefits
  • Flexibility from polyether
  • Hydrophilicity from polyethylene glycol.
  • Reactivity of the amine end group.
  • Biocompatibility of polyethylene glycol.
Informações legais
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)