Documentos Principais
8.18116
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
213-203-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 121 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
chave InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup