D3415
Bisphenol A diglycidyl ether
viscous liquid, PPARγ inhibitor
Sinônimo(s):
BADGE, DGEBA, NSC 5022, 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, D.E.R.™ 332
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bisphenol A diglycidyl ether,
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
composição
Epoxide equivalent weight, 172-176
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
chave InChI
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on propiomelanocortin (POMC):enhanced green fluorescent protein (EGFP) expression in our transgenic fish
- to study the curing behavior, kinetics of epoxy, polyamidoamine systems and the influence of the incorporation of Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs)
- as a thermosetting resin
- to determine the optimum composition of the epoxy-polysiloxane blend
- for the preparation of transparent epoxy-based nanocomposite coatings
- for the preparation, coating and curing of epoxy-graphene (E/G)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
264 - 268 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
SupelMIP SPE-Bisphenol A gave high recovery for baseline resolution of five related compounds with LC-Fluorescence detection.