430234
Bisphenol A diglycidyl ether, brominated
mol wt 350-450 g/epoxide by perchloric acid method
Sinônimo(s):
4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4′-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromophenol), Tetrabromobisphenol A-epichlorohydrin polymer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
350-450 g/epoxide by perchloric acid method
Extensão da rotulagem
48 wt. % Br
viscosidade
1,800 cSt(lit.)
pf
55-65 °C (lit.)
temperatura de transição
softening point 55-65 °C (Durrans)
solubilidade
a variety of ketone, aromatic hydrocarbon and ether alcohol solvents: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Brc2c(c(cc(c2)C(C)(C)c3cc(c(c(c3)Br)O)Br)Br)O.ClCC1OC1
InChI
1S/C15H12Br4O2.C3H5ClO/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8;4-1-3-2-5-3/h3-6,20-21H,1-2H3;3H,1-2H2
chave InChI
DEGGCMXJUHYWMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
propriedades físicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?